주요 문서
544876
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide
nanopowder, <50 nm particle size
동의어(들):
ITO
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
nanopowder
Quality Level
구성
In2O3, 90%
SnO2, 10%
표면적
27 m2/g
입자 크기
<50 nm
mp
1910 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[SnH2].O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
InChI key
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Self-Assembled Nanodielectrics (SANDs) for Unconventional Electronics
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.