주요 문서
488895
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-1,3-13C2
99 atom % 13C
동의어(들):
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
CAS Number:
Molecular Weight:
128.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
161-167 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
InChI key
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)