주요 문서
487856
Sigma-Aldrich
Acetic acid-2,2,2-d3
99 atom % D
동의어(들):
2,2,2-Trideuterioacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
63.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.369 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.101 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-FIBGUPNXSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)