주요 문서
486906
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-triphenylphosphonium bromide
95 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3P(C6H5)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
360.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
95 atom % D
Quality Level
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Whiting Reaction
mp
233-235 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H18P.BrH/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;/h2-16H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
InChI key
LSEFCHWGJNHZNT-NIIDSAIPSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)