동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
density
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+8
SMILES string
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI key
BTGRAWJCKBQKAO-SVYQBANQSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
325.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
163.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.