주요 문서
480479
Sigma-Aldrich
Bromocyclohexane-d11
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
동의어(들):
Cyclohexyl bromide-d11
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6D11Br
CAS Number:
Molecular Weight:
174.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥98% (CP)
refractive index
n20/D 1.492 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
density
1.412 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical
질량 이동
M+11
SMILES string
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(Br)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChI key
AQNQQHJNRPDOQV-KAFHOZLVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
145.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
63.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)