About This Item
Linear Formula:
(CD3)2C=CDCOCD3
CAS Number:
Molecular Weight:
108.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]\C(C(=O)C([2H])([2H])[2H])=C(/C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D
InChI key
SHOJXDKTYKFBRD-LSURFNHSSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.