주요 문서
47542
Sigma-Aldrich
N-Fmoc-ethylenediamine hydrobromide
≥98.0% (AT)
동의어(들):
9-Fluorenylmethyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrobromide, N-Fmoc-1,2-diaminoethane hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H18N2O2 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
363.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥98.0% (AT)
양식
solid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
~165 °C (dec.)
작용기
Fmoc
amine
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C17H18N2O2.BrH/c18-9-10-19-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16;/h1-8,16H,9-11,18H2,(H,19,20);1H
InChI key
KZRZVRGZNSCCBV-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Protected ethylenediamine building block
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P. Kocis et al.
Tetrahedron Letters, 36, 6623-6623 (1995)