주요 문서
475181
Sigma-Aldrich
Pentamethylcyclopentadienylzirconium(IV) trichloride
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15Cl3Zr
CAS Number:
Molecular Weight:
332.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
core: zirconium
reagent type: catalyst
mp
230 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl[Zr](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Zr/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
FOKGVHRHBBEPPI-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
Catalyst for:
Cross-coupling reaction of aryl fluorides with phenethyl Grignard reagents
Living polymerizations of propylene
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)