주요 문서
472980
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
광학 활성
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
mp
85-89 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI key
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)