주요 문서
463299
Sigma-Aldrich
Glycolic acid ethoxylate 4-tert-butylphenyl ether
average Mn ~380
동의어(들):
Butoxynol-5 carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4(OCH2CH2)nOCH2CO2H, n~4
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~380
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OCC(O)=O.CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H14O.C2H4O3.C2H6O2/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8;3-1-2(4)5;3-1-2-4/h4-7,11H,1-3H3;3H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
OAGSUPHYBVNDLY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Anionic surfactant.
Emulsifier for metal-working fluids.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)