주요 문서
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
동의어(들):
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H15Li
CAS Number:
Molecular Weight:
142.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reagent type: ligand
mp
>230 °C (lit.)
SMILES string
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
InChI key
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
  • Catalytic base in palladium-catalyzed cross-coupling reactions
픽토그램
FlameHealth hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1