Key Documents
458074
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) dibenzoate
average Mn ~410
동의어(들):
Polyethylene glycol, Polyethylene glycol dibenzoate, Polyoxyethylene dibenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C7H5O(C2H4O)nC7H5O2
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~410
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
217 °C/1 mmHg (lit.)
전이 온도
Tg −54 °C
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCO.OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H14O4/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)19-11-12-20-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
XFDQLDNQZFOAFK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Plasticizer
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)