주요 문서
69085
Supelco
Di(ethylene glycol) dibenzoate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CO2CH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
314.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.544 (lit.)
bp
235-237 °C/7 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C(OCCOCCOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2
InChI key
NXQMCAOPTPLPRL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)