주요 문서
455318
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
208.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
174-179 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI key
HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Zhi-Lei Wu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16838-16845 (2014-10-09)
Two novel tetra- and deca-nuclear dysprosium compounds, namely, [Dy4(μ3-OH)2(L)10(bipy)2(H2O)2]n (1) and {[Dy10(μ3-OH)8(L)22(bipy)2(H2O)2]·5H2O}n (2) (L = 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid; bipy = 2,2'-bipyridine), have been successfully obtained by hydrothermal reaction at different pH values. The solid state structures of 1 and 2 were