주요 문서
443662
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol sodium salt hydrate
동의어(들):
Sodium p -nitrophenoxide hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4ONa · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
161.09 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
(wet)
Quality Level
불순물
18-30% water
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3.Na.H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4,8H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
SFNXTNREEGTEJL-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
194.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
90 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)