주요 문서
440353
Sigma-Aldrich
2-Vinyl-1,3-dioxolane
98%
동의어(들):
Acrolein ethylene acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4300 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
density
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC1OCCO1
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2,5H,1,3-4H2
InChI key
KKBHSBATGOQADJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
57.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
14 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)