Key Documents
437093
Sigma-Aldrich
[Bis(trimethylsilyl)acetylene](hexafluoroacetylacetonato)copper(I)
동의어(들):
[(η2-1,2-Ethynediyl)bis[trimethylsilane]](1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-O,O′) copper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3·[CF3COCH=C(O-)CF3]Cu
CAS Number:
Molecular Weight:
441.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
mp
51-54 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(\O[Cu])C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18Si2.C5H2F6O2.Cu/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6;6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1-6H3;1,12H;/q;;+1/p-1/b;2-1+;
InChI key
YESCMKQKTNVQCY-JITBQSAISA-M
애플리케이션
Investigations of the structure and fluorescence of copper hexafluoropentanedionate alkyne clusters
Used in chemical vapor depositing of copper
Used in chemical vapor deposition of copper.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Mrs Bulletin, 19, 41-41 (1994)
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 260, 629-629 (1992)
Journal of the Electrochemical Society, 140, 154-154 (1993)