주요 문서
425729
Sigma-Aldrich
Terbium(III) trifluoromethanesulfonate
≥97%
동의어(들):
Terbium tris(trifluoromethanesulfonate), Terbium tritriflate, Terbium(III) triflate, Trifluoromethanesulfonic acid terbium(III) salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3SO3)3Tb
CAS Number:
Molecular Weight:
606.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥97%
반응 적합성
core: terbium
reagent type: catalyst
SMILES string
[Tb+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Tb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChI key
JLYAVYSVLLIWEK-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)