주요 문서
420328
Sigma-Aldrich
Cinchonine monohydrochloride hydrate
99%
동의어(들):
Cinchonan-9(S)-ol monohydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22N2O · HCl · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
광학 활성
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
mp
208-218 °C (lit.)
작용기
hydroxyl
SMILES string
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)