liquid
refractive index
n20/D 1.434
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OP(=O)=O
InChI
1S/C3H9O3PSi/c1-8(2,3)6-7(4)5/h1-3H3
InChI key
YSVQLWJDHYBITL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- Microwave-Assisted Synthesis of 2-Aryl-2-oxazolines, 5,6-Dihydro-4H-1,3-oxazines, and 4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-oxazepines: Utilizes trimethylsilyl polyphosphate under solvent-free conditions for the efficient preparation of various oxazolines and oxazines (MC Mollo, LR Orelli, 2016).
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
Tetrahedron Letters, 45, 2465-2465 (1989)
Tetrahedron Letters, 22, 1803-1803 (1981)