주요 문서
408794
Sigma-Aldrich
Lithium methoxide solution
1.0 M in methanol
동의어(들):
Lithium methylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OLi
CAS Number:
Molecular Weight:
37.97
Beilstein:
3552389
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
반응 적합성
core: lithium
농도
1.0 M in methanol
bp
64.6 °C
density
0.817 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li+].C[O-]
InChI
1S/CH3O.Li/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
InChI key
JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Employed in sol-gel synthesis of lithium borophosphates.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ali, A.F. et al.
Journal of Materials Research, 14, 1510-1510 (1999)