주요 문서
389196
Sigma-Aldrich
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2O(CH2)3P(C6H5)3Br
CAS Number:
Molecular Weight:
491.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
반응 적합성
reaction type: C-C Bond Formation
mp
153-154 °C (lit.)
작용기
ether
phenyl
phosphine
SMILES string
[Br-].C(COCc1ccccc1)C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H28OP.BrH/c1-5-14-25(15-6-1)24-29-22-13-23-30(26-16-7-2-8-17-26,27-18-9-3-10-19-27)28-20-11-4-12-21-28;/h1-12,14-21H,13,22-24H2;1H/q+1;/p-1
InChI key
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Spirocyclohexadienones via Pd-catalyzed intramolecular ipso-Friedel-Crafts allylic alkylation
  • Inhibitors of heat shock protein (Hsp90) as antitumor agents
  • Carpanone-like molecules via an oxidative coupling/Diels-Alder cycloaddition sequence
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
389196-1G
389196-5G4061833322758