주요 문서
374601
Sigma-Aldrich
Tributylphenylstannane
97%
동의어(들):
Phenyltributylstannane, Phenyltributyltin, Tributylphenyltin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5Sn[(CH2)3CH3]3
CAS Number:
Molecular Weight:
367.16
Beilstein:
3610571
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
125-128 °C/0.14 mmHg (lit.)
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-5H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
SYUVAXDZVWPKSI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)