Key Documents
371335
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-4-biphenylcarboxylic acid
99%
동의어(들):
4-(4-Hydroxyphenyl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC6H4C6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
214.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
분석
99%
형태
powder, crystals or chunks
mp
295 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
InChI key
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)