368598
4,4′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
97%
동의어(들):
1,2-Bis(4-(benzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene, 2,2′-(1,2-Ethenediyl)bis(4,1-phenylene)bisbenzoxazole, 2,2′-(1,2-Ethenediyldi-4,1-phenylene)bis[benzoxazole], 2,2′-(Vinylenedi-p-phenylene)bisbenzoxazole, 2-[4-[2-[4-(1,3-Benzoxazol-2-yl)phenyl]ethenyl]phenyl]-1,3-benzoxazole, 4,4′-Di(benzoxazol-2-yl)stilbene, p,p′-Bis(2-benzoxazolyl)stilbene
분석
97%
형태
powder
mp
>300 °C (lit.)
λmax
372 nm
SMILES string
c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(\C=C\c4ccc(cc4)-c5nc6ccccc6o5)cc3
InChI
1S/C28H18N2O2/c1-3-7-25-23(5-1)29-27(31-25)21-15-11-19(12-16-21)9-10-20-13-17-22(18-14-20)28-30-24-6-2-4-8-26(24)32-28/h1-18H/b10-9+
InChI key
ORACIQIJMCYPHQ-MDZDMXLPSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.