주요 문서
346861
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
114.10
Beilstein:
3537455
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
mp
41-43 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
InChI key
AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone can be used as a starting material in the preparation of:
  • Partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation.
  • A natural product named (+)-muscarine.
  • 3′-Ethynylthymidine as a possible antiviral agent.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bohrisch, J. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2749-2749 (1993)
Synthesis of (+)-muscarine from (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2 (5H)-furanone
Kang KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(42), 8137-8140 (2000)