주요 문서
335444
Sigma-Aldrich
3-Aminophenylacetic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
151.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
147-150 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cccc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChI key
XUSKZLBLGHBCLD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)