Key Documents
334197
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H3(CH3)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
137.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
67-69 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(CO)c1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-2-4-7(5-10)8(6)9/h2-4,10H,5,9H2,1H3
InChI key
FWTCWZZOKOBJIR-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Amino-3-methylbenzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)