주요 문서
333530
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyltrimethylsilane
technical grade, 90%
동의어(들):
2-Bromo-3-(trimethylsilyl)propene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(Br)CH2Si(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
193.16
Beilstein:
3600686
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
InChI key
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)