주요 문서
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
D2NCH2CO2D
CAS Number:
Molecular Weight:
78.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)