주요 문서
324175
Sigma-Aldrich
Lithium 2-thienylcyanocuprate solution
0.25 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H3CuLiNS
CAS Number:
Molecular Weight:
179.64
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
0.25 M in THF
density
0.895 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
InChI key
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
애플리케이션
Useful reagent for the preparation of higher-order cuprates.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 20, 58-58 (1987)