주요 문서
323659
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium triflate
99%
동의어(들):
1-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5F4NO3S
CAS Number:
Molecular Weight:
247.17
Beilstein:
4222821
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
mp
185-186 °C (lit.)
작용기
fluoro
triflate
SMILES string
F[n+]1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5FN.CHF3O3S/c6-7-4-2-1-3-5-7;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-5H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
General purpose electrophilic fluorinating reagent.
Reactant for:
  • Pd-catalyzed arylation reactions
  • Preparation of small molecule botulinum neurotoxin A endopeptidase inhibitors
  • Fluorination agent
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 28, 36-36 (1995)
Development of GSKDevelopment of GSK's reagent guides ? embedding sustainability into reagent selections reagent guides ? embedding sustainability into reagent selection.
Adams JP, et al.
Green Chemistry, 15, 1542-1549 (2013)