주요 문서
317438
Sigma-Aldrich
4-(Chlorosulfonyl)phenyl isocyanate
97%
동의어(들):
4-Isocyanatobenzenesulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClSO2C6H4NCO
CAS Number:
Molecular Weight:
217.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
작용기
isocyanate
SMILES string
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-13(11,12)7-3-1-6(2-4-7)9-5-10/h1-4H
InChI key
PUXGCFRABSKGED-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)