306142
β-Alanine ethyl ester hydrochloride
98%
동의어(들):
Ethyl 3-aminopropionate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CH2COOCH2CH3 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
Beilstein:
3559095
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
67-70 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)CCN
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-2-8-5(7)3-4-6;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI key
RJCGNNHKSNIUAT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable