주요 문서
390666
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-aminobutyrate hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2N(CH2)3CO2C2H5·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
167.63
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
89-91 °C (lit.)
작용기
amine
ester
SMILES string
Cl.CCOC(=O)CCCN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-2-9-6(8)4-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI key
CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)