주요 문서
A3041
Sigma-Aldrich
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride
≥98% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
181.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
제품명
β-Alanine t-butyl ester hydrochloride,
분석
≥98% (TLC)
Quality Level
양식
powder
색상
white to off-white
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)CCN
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8;/h4-5,8H2,1-3H3;1H
InChI key
DOMTZTVJNZKUNX-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
β-Alanine t-butyl ester is a C-terminal blocked derivative of β-alanine.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)