주요 문서
301124
Sigma-Aldrich
Lithium dicyclohexylamide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H11)2NLi
CAS Number:
Molecular Weight:
187.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
SMILES string
[Li]N(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22N.Li/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h11-12H,1-10H2;/q-1;+1
InChI key
HTZGVHYSMVGNOV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)