주요 문서
293164
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH313COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
80.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
vapor density
2.7 (vs air)
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
autoignition temp.
1353 °F
expl. lim.
19 %
refractive index
n20/D 1.389 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.130 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-ZDOIIHCHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)