281689
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine
97%
동의어(들):
α,α-Diphenyl-β-picrylhydrazine, 1,1-Diphenyl-2-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazine, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazine, Diphenylpicrylhydrazine
분석
97%
양식
solid
mp
~174 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc(c(NN(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
InChI key
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
281689-1G | 4061826225660 |
281689-1KG | |
281689-250MG | |
281689-50G | |
281689-5G |