주요 문서
263710
Sigma-Aldrich
4-(Methylamino)butyric acid hydrochloride
99%
동의어(들):
4-(Methylamino)butanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3NH(CH2)3CO2H · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
153.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
124-126 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CNCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
InChI key
JMLHQRQZCMCQNJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Prashanth Srinivasan et al.
Nature communications, 10(1), 3634-3634 (2019-08-14)
Tropane alkaloids (TAs) are a class of phytochemicals produced by plants of the nightshade family used for treating diverse neurological disorders. Here, we demonstrate de novo production of tropine, a key intermediate in the biosynthetic pathway of medicinal TAs such