주요 문서
260916
Sigma-Aldrich
Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C6H5)3P]2Pt(H2C=CH2)
CAS Number:
Molecular Weight:
747.70
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
129-132 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Pt].C=C.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.C2H4.Pt/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2;/h2*1-15H;1-2H2;
InChI key
RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Nucleophilic metal species for ligand exchangewith alkenes and alkynes; catalysts for hydrosilation; reagent for oxidative addition to activated C-X bonds
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Gevorgyan, V.; Borisova, L. et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 424, 15-15 (1992)
Kurosawa, H.; Ogoshi, S. et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 2813-2813 (1990)
Uchimaru,Y.; Brandl, P.; Tanaka, M.; Goto, M.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 744-744 (1993)