Key Documents
254320
Sigma-Aldrich
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ZnTe
CAS Number:
Molecular Weight:
192.99
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
deposition grade
Quality Level
분석
99.99% trace metals basis
형태
powder
입자 크기
−100 mesh
density
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
SMILES string
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
InChI key
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)