Key Documents
247014
Sigma-Aldrich
Boron trichloride methyl sulfide complex
99%
동의어(들):
Dimethyl sulfide-trichloroborane, Trichloroborane-methyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2S · BCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
형태
powder
반응 적합성
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
mp
88-90 °C (lit.)
작용기
thioether
SMILES string
CSC.ClB(Cl)Cl
InChI
1S/C2H6BCl3S/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
InChI key
YNDYUDLLOGOQNW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Boron trichloride in convenient solid form.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)