주요 문서
238481
Sigma-Aldrich
Formaldoxime trimer hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H9N3O3 · xHCl
CAS Number:
Molecular Weight:
135.12 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
SMILES string
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
InChI key
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of iminomethano-dibenzo [a,e] cyclooctenes by transannular formation and cleavage of isoxazolidines.
Carling RW and Leeson PD.
Tetrahedron Letters, 29(52), 6985-6988 (1988)