분석
99.99% trace metals basis
density
5.0 g/mL at 25 °C
SMILES string
O=I(=O)OI(=O)=O
InChI
1S/I2O5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI key
BIZCJSDBWZTASZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges