Key Documents
226653
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrotoluene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3(NO2)Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
27-30 °C (lit.)
작용기
chloro
nitro
SMILES string
Cc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
NSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The cytotoxicity of 5-chloro-2-nitrotoluene, an analog of chlorphenamidine, was studied.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Effects of chlorphenamidine and its metabolites on HeLa cells.
M Murakami et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 11(2), 184-188 (1974-02-01)