주요 문서
190837
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate) solution
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
분자량
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide))
농도
50 wt. % in isopropanol
density
0.958 g/mL at 25 °C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
InChI key
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
∼1:2.4 mole ratio of VP:VA
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
66.2 °F
Flash Point (°C)
19 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)