주요 문서
185248
Sigma-Aldrich
Allyl acetate
99%
동의어(들):
3-Acetoxy-1-propene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOCH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
Beilstein:
1742050
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
eCl@ss:
39022118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
autoignition temp.
705 °F
refractive index
n20/D 1.404 (lit.)
bp
103-104 °C (lit.)
density
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3H,1,4H2,2H3
InChI key
FWZUNOYOVVKUNF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)