174408
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
98%
동의어(들):
2-Amino-4,5-dimethylthiazole monohydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 4,5-Dimethylthiazol-2-ylamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8N2S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
164.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
98%
양식
powder
mp
273-274 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cc1nc(N)sc1C
InChI
1S/C5H8N2S.ClH/c1-3-4(2)8-5(6)7-3;/h1-2H3,(H2,6,7);1H
InChI key
XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride may be used in the synthesis of 2-[3-[3-(piperidinomethyl)phenoxy]propionamido]-4,5-dimethylthiazole.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable